Läs mer
4-(klormetyl)bensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10424895 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10424895 50 g Glasflaska 50g
1 options
Produktkod. 10424895 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 392890500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1642-81-5 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)benzoic acid
CAS 1642-81-5
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 202°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C8H7ClO2
Linjär formel ClCH2C6H4COOH
MDL-nummer MFCD00002568
Kvantitet 50 g
Synonym 4-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-chloromethyl, 4-carboxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzoic acid, alpha-chloro-p-toluylic acid, .alpha.-chloro-p-toluylic acid, pubchem15446, alpha-chloroparatoluic acid
InChI-nyckel OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(klormetyl)bensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 170.59
PubChem CID 74234
Formel vikt 170.59
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Chloromethyl)benzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.