Läs mer
4-(klorometyl)benzoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride |
| CAS | 876-08-4 |
| Molekylformel | C8H6Cl2O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | p-Toluoyl Chloride, alpha-Chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, NSC 508741, p-(Chloromethyl)benzoyl Chloride, alpha-Chloro-p-toluoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2 |
| LEDER | ClCc1ccc(cc1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 4-(klorometyl)benzoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.04 |
| Formel vikt | 187.9796 |