missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(klorometyl)bensylmetanetiosulfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)benzyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 887354-05-4 |
| Molekylformel | C9H11ClO2S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO2S2/c1-14(11,13)12-7-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)SCc1ccc(CCl)cc1 |
| IUPAC-namn | [4-(klorometyl)fenyl] metoxi-oxo-sulfanyliden-6-sulfan λ |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.77 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?