Läs mer
4-(klorometyl)oxan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(chloromethyl)oxane |
| CAS | 863324-23-6 |
| Molekylformel | C6H11OCl |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2 |
| LEDER | ClCC1CCOCC1 |
| IUPAC-namn | 4-(klorometyl)oxan |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.6 |