Läs mer
4-(klorometyl)oxan, TRC
Produktkod. 30339001
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30339001 10 mg
1 options
Produktkod. 30339001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB42395810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(chloromethyl)oxane
CAS 863324-23-6
Molekylformel C6H11OCl
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2
LEDER ClCC1CCOCC1
IUPAC-namn 4-(klorometyl)oxan
Molekylvikt (g/mol) 134.6