Läs mer
4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane, 97%
Produktkod. 11389155
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389155 5 g 5g
11399155 25 g 25g
11309165 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389155 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16431.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13688-90-9 | C7H6Cl4Si | 260.01 g/mol
4-(klormetyl)fenyltriklorsilan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(klormetyl)fenyltriklorsilan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13688-90-9
Molekylformel C7H6Cl4Si
Molekylvikt (g/mol) 260.01
MDL-nummer MFCD00045268
InChI-nyckel YBYBQFPZMKPGPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl phenyltrichlorosilane, p-chloromethyl phenyltrichlorosilane, silane, trichloro 4-chloromethyl phenyl, trichloro 4-chloromethyl phenyl silane, silane, trichloro .alpha.-chloro-p-tolyl, benzene, 1-chloromethyl-4-trichlorosilyl, p-chloromethylphenyltrichlorosilane
PubChem CID 83663
IUPAC-namn trikloro-[4-(klormetyl)fenyl]silan
LEDER C1=CC(=CC=C1CCl)[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kokpunkt 142°C to 144°C (15mmHg)
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)phenyltrichlorosilane
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2987
Beilstein 3090295
Flampunkt 78°C (172°F)
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 260.02
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.548
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Densitet 1.361
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.