Läs mer
4-(klorometyl)pyridinhydroklorid, 98 %
Beskrivning
Den finner sin tillämpning som ett reagens för skydd av karboxylterminaler av peptider som 4-pikolylestrar, vilket ger ett polärt ''handtag'' som hjälper till vid separation och rening av peptiden. Gruppen kan införas i närvaro av en bas, t.ex. tetrametylguanidin, är stabil mot syrakatalyserat avlägsnande av Cbz-skyddsgrupp och kan avlägsnas med bas, Na i flytande ammoniak eller katalytisk hydrogenolys. Det appliceras också i kombination med ™Amberlyst 15-harts vid peptidsyntes. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
finner sin tillämpning som ett reagens för skydd av karboxylterminaler av peptider som 4-pikolylestrar, vilket ger en polär′ hantera′ som hjälper till vid separation och rening av peptiden. Gruppen kan införas i närvaro av en bas, t.ex. tetrametylguanidin, är stabil mot syrakatalyserat avlägsnande av Cbz-skyddsgrupp och kan avlägsnas med bas, Na i flytande ammoniak eller katalytisk hydrogenolys. Det appliceras också i kombination med ™Amberlyst 15-harts vid peptidsyntes. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i
vatten (750 mg/ml vid 20 C), °löslig i 1N HCl (2,5%), DMSO och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride |
| Smältpunkt | 166 °C till 171 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3261 |
| Beilstein | 3689154 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (750 mg/ml vid 20 °C), löslig i 1N HCl (2,5%), DMSO och metanol. |
| Formel vikt | 164.04 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.