Läs mer
4-(klorometyl)pyridinhydroklorid, 98 %
Produktkod. p-7020788
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475273 5 g 5g
11485273 25 g 25g
11495273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475273 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12859.06
CAS: 1822-51-1 | C6H7Cl2N | 164,029 g/mol
Den finner sin tillämpning som ett reagens för skydd av karboxylterminaler av peptider som 4-pikolylestrar, vilket ger ett polärt ''handtag'' som hjälper till vid separation och rening av peptiden. Gruppen kan införas i närvaro av en bas, t.ex. tetrametylguanidin, är stabil mot syrakatalyserat avlägsnande av Cbz-skyddsgrupp och kan avlägsnas med bas, Na i flytande ammoniak eller katalytisk hydrogenolys. Det appliceras också i kombination med ™Amberlyst 15-harts vid peptidsyntes. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den
finner sin tillämpning som ett reagens för skydd av karboxylterminaler av peptider som 4-pikolylestrar, vilket ger en polär′ hantera′ som hjälper till vid separation och rening av peptiden. Gruppen kan införas i närvaro av en bas, t.ex. tetrametylguanidin, är stabil mot syrakatalyserat avlägsnande av Cbz-skyddsgrupp och kan avlägsnas med bas, Na i flytande ammoniak eller katalytisk hydrogenolys. Det appliceras också i kombination med ™Amberlyst 15-harts vid peptidsyntes. Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Löslig i
vatten (750 mg/ml vid 20 C), °löslig i 1N HCl (2,5%), DMSO och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1822-51-1
Molekylformel C6H7Cl2N
Molekylvikt (g/mol) 164.029
MDL-nummer MFCD00012826
InChI-nyckel ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromethyl pyridine hydrochloride, 4-picolyl chloride hydrochloride, 4-chloromethyl pyridinium chloride, 4-chloromethylpyridine hydrochloride, 4-chloromethyl-pyridine hydrochloride, ccris 1728, isonicotinyl chloride hydrochloride, pyridine, 4-chloromethyl-, hydrochloride, 4-chloromethyl pyridine hcl, 4-chloromethyl pyridine, chloride
PubChem CID 74570
IUPAC-namn 4-(klormetyl)pyridin;hydroklorid
LEDER C1=CN=CC=C1CCl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Smältpunkt 166 °C till 171 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3689154
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (750 mg/ml vid 20 °C), löslig i 1N HCl (2,5%), DMSO och metanol.
Formel vikt 164.04
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.