Läs mer
4-(klorometyl)pyridin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30365638
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30365638 50 g
1 options
Produktkod. 30365638 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36973050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride
CAS 1822-51-1
Molekylformel C6H7Cl2N
Kvantitet 50 g
Synonym 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H
LEDER Cl.ClCc1ccncc1
IUPAC-namn 4-(klorometyl)pyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 164.03