Läs mer
4-(klorometyl)pyridin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 1822-51-1 |
| Molekylformel | C6H7Cl2N |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H |
| LEDER | Cl.ClCc1ccncc1 |
| IUPAC-namn | 4-(klorometyl)pyridin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.03 |