Läs mer
4-(Klorometyl)styren (~0,1 % TBC-stabilisator), TRC
Produktkod. 30352568
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30352568 25 g
30365102 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30352568 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58798325G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-20-7
Molekylformel C9H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 152.62
IUPAC-namn 1-(klorometyl)-4-etenylbensen
LEDER ClCc1ccc(C=C)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Chloromethyl)styrene
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h2-6H,1,7H2
Formel vikt 152.0393