missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chloromethylbenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloromethylbenzophenone |
| CAS | 42728-62-1 |
| Molekylformel | C14 H11 Cl O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2 |
| LEDER | ClCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | [4-(chloromethyl)phenyl]-phenylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.69 |
| Formel vikt | 230.0498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?