Läs mer
4-klorokinsyra, 96 %
Produktkod. 11324436
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11324436 5 g 5g
11314436 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11324436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20029.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 10177-29-4 | C6H4ClNO2 | 157,55 g/mol
4-klorpyridin-3-karboxylsyra är en byggsten som används i en syntes av bensokantinoner via tributyltennhydridradikalinducerad cyklisering. 4-klorpyridin-3-karboxylsyra används också i en syntes av heterocykliska analoger av xanton.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-kloropyridin-3-karboxylsyra är en byggsten som används i en syntes av bensokantinoner via tributyltennhydridradikalinducerad cyklisering. 4-klorpyridin-3-karboxylsyra används också i en syntes av heterocykliska analoger av xanton.
Löslighet Lösligt
i organiska lösningsmedel vid 20 grader C
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10177-29-4
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.55
MDL-nummer MFCD00128860
InChI-nyckel IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronicotinic acid, 4-chloronicotinicacid, 4-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 3-carboxy-4-chloropyridine, 4-chlornicotinsaure, pubchem12989, acmc-1br3v, 4-chloropyridine-3-carboxyl
PubChem CID 818229
IUPAC-namn 4-klorpyridin-3-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chloronicotinic acid
Smältpunkt ∽165 °C (dekomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 9255849
Löslighetsinformation Löslig i organiska lösningsmedel vid 20 grader C
Formel vikt 157.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.