missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chloronitrobenzene-d4, CDN

Produktkod. 30324729
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30324729 0.5 g 0.5g
30317845 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30324729 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND54690.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chloronitrobenzene-d4
CAS 68239-23-6
Molekylformel C6 D4 Cl N O2
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Chloro-4-nitrobenzene-d4, 1-Nitro-4-chlorobenzene-d4, 4-Chloro-1-nitrobenzene-d4, 4-Nitro-1-chlorobenzene-d4, 4-Nitrochlorobenzene-d4, 4-Nitrophenyl-d4 Chloride, NSC 9792-d4, PNCB-d4, p-Chloronitrobenzene-d4, p-Nitrochlorobenzene-d4, p-Nitrophenyl-d4 Chloride
InChI formel InChI=1 S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 161.58
Formel vikt 161.0182 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.