Läs mer
4-Klornitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-4-nitrobenzene |
| CAS | 100-00-5 |
| Molekylformel | C6 H4 Cl N O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, 4-Nitrochlorobenzene, 4-Nitrophenyl chloride, NSC 9792, PNCB, p-Chloronitrobenzene, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-kloro-4-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 157.55 |
| Formel vikt | 156.9931 |