Läs mer
4-Chloropentanoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chloropentanoyl Chloride |
| CAS | 63480-12-6 |
| Molekylformel | C5H8Cl2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Chlorovaleryl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8Cl2O/c1-4(6)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | ClC(C)CCC(Cl)=O |
| IUPAC-namn | 4-chloropentanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.02 |
| Formel vikt | 153.9952 |