Läs mer
4-Chlorophenol 13C6, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenol-13C6 |
| CAS | 475295-86-4 |
| Molekylformel | 13C6 H5 Cl O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenol-13C6, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol 13C6, p-Chlorophenol (13C6) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.51 |
| Formel vikt | 134.023 g/mol |