Läs mer
4-Chlorophenol-13C6, TRC
Produktkod. 17941445
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
17941445 2.5 mg
1 options
Produktkod. 17941445 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3750432.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 475295-86-4
Molekylformel 13C6 H5 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 134.51
Synonym Phenol-13C6, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol 13C6, p-Chlorophenol (13C6)
IUPAC-namn 4-chloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol
LEDER O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13cH]1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol-13C6
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formel vikt 134.023