Läs mer
4-Chlorophenol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenol D5 |
| CAS | 344298-84-6 |
| Molekylformel | C6 D5 Cl O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-chloro- (9 CI), 4-Chlorophenol-D5, p-Chlorophenol-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8 H/i1D,2 D,3 D,4 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-deuteriooxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.5871 |
| Formel vikt | 133.0343 g/mol |
| Visa mer |