Läs mer
4-Klorfenol, 99 %
Produktkod. 11314749
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314749 100 g 100g
11467467 250 g 250g
11457467 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314749 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15602.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128,555 g/mol
Det används som huvudråvara för blandning för medicin, färgämnen, plast och andra industrier. 4-klorfenol användes i synligt ljus-inducerad nedbrytning av 4-klorfenol i vattenhaltig suspension av ren TiO2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som huvudråvara för blandning för medicin, färgämnen, plast och andra industrier. 4-klorfenol användes i synligt ljus-inducerad nedbrytning av 4-klorfenol i vattenhaltig suspension av ren TiO2.
Löslighet Lösligt i
vatten (27g/L).
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-48-9
Molekylformel C6H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 128.555
MDL-nummer MFCD00002318
InChI-nyckel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC-namn 4-klorfenol
LEDER C1=CC(=CC=C1O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol
Smältpunkt 39°C to 43°C
Densitet 1.306
Kokpunkt 217°C to 220°C
Flampunkt 115°C (239°F)
Odör Phenol-like
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2020
Beilstein 507004
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,2154
Löslighetsinformation Soluble in water (27g/L).
Formel vikt 128.56
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.