Läs mer
4-klorfenol, 99+%
Produktkod. 10296090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10296090 100 g Glasflaska 100g
10022350 500 g Glasflaska 500g
10504304 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10311194 5 kg Plast trumma 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10296090 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 181001000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128,56 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-48-9
Molekylformel C6H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 128.56
MDL-nummer MFCD00002318
InChI-nyckel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC-namn 4-klorfenol
LEDER C1=CC(=CC=C1O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 41,0 °C till 45,0 °C
Färg Vitt till gult
Densitet 1.2600g/mL, 1.26
Kokpunkt 220,0 °C
Flampunkt 102 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4OH
Kvantitet 100 g
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,7 g/100 ml (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, eter, aromatiska lösningsmedel, aceton, kloroform, glycerin och natriumhydroxid
Viskositet 4,99 mPa (50 °C)
Formel vikt 128.56
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorophenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chlorophenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.