Läs mer
4-Chlorophenol-d4, TRC
Produktkod. 30356555
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356555 100 mg
30360887 25 mg
30364632 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30356555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC375042100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 285132-91-4
Molekylformel C6 2H4 H Cl O
Molekylvikt (g/mol) 132.58
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol-D4, p-Chlorophenol-d4, 4-Chlorophenol D4 (phenyl D4)
IUPAC-namn 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenol
LEDER [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol ring-d4
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 132.028