missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chlorophenol-d4, TRC

Produktkod. 30364632
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364632 250 mg
30356555 100 mg
30360887 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364632 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC375042250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 285132-91-4
Molekylformel C6 2H4 H Cl O
Molekylvikt (g/mol) 132.58
Synonym Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorophenol-D4, p-Chlorophenol-d4, 4-Chlorophenol D4 (phenyl D4)
IUPAC-namn 4-chloro-2,3,5,6-tetradeuteriophenol
LEDER [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol ring-d4
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 132.028
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.