missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chlorophenol, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15838720
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15838720 1 kg 1kg
15818720 100 g 100g
15828720 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15838720 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8022541000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 106-48-9
Kvalitet Research
Molekylformel 4-(Cl)C6H4OH
Molekylvikt (g/mol) 128.56

Specifikationer

Densitet 1.26 g/cm3 at 45°C
Kokpunkt 220°C/1013 hPa
MDL-nummer MFCD00002318
Kvantitet 1 kg
Synonym 4-Chlorophenol, 4-Chloro-1-hydroxybenzene, 4-Chlorophenol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.