Läs mer
4-Klorfenol, TRC
Produktkod. 30136191
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136191 25 g
17939629 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37504025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-48-9
Molekylformel C6 H5 Cl O
Molekylvikt (g/mol) 128.56
Synonym Phenol, p-chloro- (8CI), 4-Chlorophenol, 4-CP, 4-Hydroxychlorobenzene, Applied 3-78, NSC 2877, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
IUPAC-namn 4-klorofenol
LEDER Oc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Formel vikt 128.0029