Läs mer
4-Klorofenotiazin, TRC
Produktkod. 30360245
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360245 100 mg
30351374 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360245 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC374985100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7369-69-9
Molekylformel C12 H8 Cl N S
Molekylvikt (g/mol) 233.72
Synonym 4-Chloro-10H-phenothiazine
IUPAC-namn 4-klor-10H-fenotiazin
LEDER Clc1cccc2Nc3ccccc3Sc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenothiazine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-4-3-6-10-12(8)15-11-7-2-1-5-9(11)14-10/h1-7,14H
Formel vikt 233.0066