Läs mer
(4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester, Mikromol™
Beskrivning
(4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| CAS | 41944-93-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H13 Cl O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Chlorophenoxy)acetic Acid 1-Methylethyl Ester, Acetic acid, (4-chlorophenoxy)-, 1-methylethyl ester (9CI), Isopropyl 4-chlorophenoxyacetate, NSC 193423, (4-Chlorophenoxy)acetic Acid Isopropyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13ClO3/c1-8(2)15-11(13)7-14-10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6,8H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl 2-(4-chlorophenoxy)acetate |
| Visa mer |