Läs mer
(4-Klorofenoxi)ättiksyra, Mikromol™
Produktkod. 30050984
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050984 25 mg
17943396 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30050984 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0044.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
(4-Klorofenoxi)ättiksyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenoxyacetic acid
CAS 122-88-3
Analyt- eller komponentnamn 4-Chlorophenoxyacetic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H7 Cl O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (4-Chlorophenoxy)acetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H7ClO3/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
LEDER OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn 2-(4-klorofenoxi)ättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 186.59
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 186,0084 g/mol