Läs mer
4-klorfenoxiacetonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428346
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428346 25 g 25g
11418346 5 g 5g
11438346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428346 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15389.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3598-13-8 | Molekylformel: C8H6ClNO | Molekylvikt: 167,59 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3598-13-8
Molekylformel C8H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 167.59
MDL-nummer MFCD00031535
InChI-nyckel YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
PubChem CID 306444
IUPAC-namn 2-(4-klorfenoxi)acetonitril
LEDER ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenoxyacetonitrile
Smältpunkt 45 °C till 49 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2442163
Kokpunkt 149 °C till 150 °C (15 mmHg)
Formel vikt 167.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.