Läs mer
(4-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| CAS | 1696839-44-7 |
| Molekylformel | C12H13ClO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13ClO2/c13-10-5-3-9(4-6-10)11(14)12(15)7-1-2-8-12/h3-6,15H,1-2,7-8H2 |
| LEDER | OC1(CCCC1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-(1-hydroxycyclopentyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.68 |
| Formel vikt | 224.0604 |