missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenyl-2-pyridinylmethanol |
| CAS | 27652-89-7 |
| Molekylformel | C12 H10 Cl N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, 2-Pyridinemethanol, α-(p-chlorophenyl)- (7CI,8CI), α-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinemethanol, (p-Chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanol, NSC 31264, NSC 47970 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8,12,15H |
| LEDER | OC(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-pyridin-2-ylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.67 |
| Formel vikt | 219.0451 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?