Läs mer
(4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone(Fenofibrate Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)[4-(1-methylethoxy)phenyl]methanone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15ClO2/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h3-11H,1-2H3 |
| Formel vikt | 274.0761 |
| Procent renhet | >95% |