Läs mer
(4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Mikromol™
Beskrivning
(4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 42019-78-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H9 Cl O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Fenofibrate Imp. A (EP), Fenofibrate USP Related Compound A, Fenofibrate USP RC A, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Fenofibrate Related Compound A, Fenofibrate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC-namn | (4-chlorophenyl)-(4-hydroxyphenyl)methanone |
| Visa mer |