Läs mer
(4-Klorofenyl)-4-pipridinylmetanonhydroklorid, TRC
Produktkod. 30367785
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30367785 500 mg
1 options
Produktkod. 30367785 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC379585500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Molekylformel C12 H14 Cl N O . Cl H
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
LEDER Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-namn (4-klorofenyl)-piperidin-4-ylmetanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 260.16
Formel vikt 259.0531