Läs mer
(4-Klorofenyl)-4-pipridinylmetanonhydroklorid, TRC
Product Code. 30366564
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
Product Code. Kvantitet
30366564 1 g
1 options
Product Code. 30366564 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3795851G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride
CAS 55695-51-7
Molekylformel C12 H14 Cl N O . Cl H
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
LEDER Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-namn (4-klorofenyl)-piperidin-4-ylmetanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 260.16
Formel vikt 259.0531