Läs mer
(4-Klorofenyl)-4-pipridinylmetanonhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)-4-piperidinyl-methanone, Hydrochloride |
| CAS | 55695-51-7 |
| Molekylformel | C12 H14 Cl N O . Cl H |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H |
| LEDER | Cl.Clc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2 |
| IUPAC-namn | (4-klorofenyl)-piperidin-4-ylmetanon; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.16 |
| Formel vikt | 259.0531 |