Läs mer
(4-klorfenyl)(4-piperidyl)metanonhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631483
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10631483 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10202642 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10631483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CD10000CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 55695-51-7
Molekylformel C12H15ClNO
Molekylvikt (g/mol) 224.71
MDL-nummer MFCD00053028
InChI-nyckel IYGWDOXHCPQXKN-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-chlorophenyl piperidin-4-yl methanone hydrochloride, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidyl methanone hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanone hydrochloride, 4-p-chlorobenzoyl piperidine hydrochloride, 4-4-chlorophenyl carbonyl piperidine hydrochloride, methanone, 4-chlorophenyl-4-piperidinyl-, hydrochloride, 4-chlorophenyl 4-piperidinyl methanonehydrochloride, bestipharma 579-258, 4-4-chlorobenzoyl piperidine hcl
PubChem CID 2777114
IUPAC-namn (4-klorfenyl)-piperidin-4-ylmetanon; hydroklorid
LEDER ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1CC[NH2+]CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)(4-piperidyl)methanone hydrochloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 260.16
Procent renhet 95%