Läs mer
(4-Klorofenyl)ättiksyra metylester, TRC
Produktkod. 30360150
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30360150 250 mg
1 options
Produktkod. 30360150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC378525250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester
CAS 52449-43-1
Molekylformel C9H9ClO2
Kvantitet 250 mg
Synonym Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
LEDER COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1
IUPAC-namn Metyl-2-(4-klorofenyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 184.62
Formel vikt 184.0291