Läs mer
(4-Klorofenyl)ättiksyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 52449-43-1 |
| Molekylformel | C9H9ClO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl (p-Chlorophenyl)acetate, Methyl 2-(4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-Chlorobenzeneacetate, (p-Chlorophenyl)acetic Acid Methyl Ester, 4-Chlorobenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)Cc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | Metyl-2-(4-klorofenyl)acetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.62 |
| Formel vikt | 184.0291 |