Läs mer
(4-Klorofenyl)acetonitril, Mikromol™
Beskrivning
(4-Klorofenyl)acetonitril
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)acetonitrile |
| CAS | 140-53-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-Chlorophenyl)acetonitrile |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H6 Cl N |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (4-Chlorophenyl)acetonitrile, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (Pharmeuropa), Pyrimethamine Impurity C, Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Sibutramine Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6ClN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccc(CC#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 2-(4-klorofenyl)acetonitril |
| Visa mer |