Läs mer
4-Chlorophenyl Benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenyl Benzoate |
| CAS | 2005-08-5 |
| Molekylformel | C13H9ClO2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Benzoic Acid, 4-Chlorophenyl Ester, Benzoic Acid, p-Chlorophenyl Ester, NSC 406605, p-Chlorophenol Benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-11-6-8-12(9-7-11)16-13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H |
| LEDER | ClC1=CC=C(OC(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-chlorophenyl benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.66 |
| Formel vikt | 232.03 |