Läs mer
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone, 98%
Product Code. 11439797
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11439797 250 g 250g
11419797 10 g 10g
11429797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11439797 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B22766.30
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 6640-25-1 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6640-25-1
Molekylformel C10H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 180.631
MDL-nummer MFCD00001295
InChI-nyckel OPSFCTBBDIDFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl cyclopropyl ketone, 4-chlorophenyl cyclopropyl methanone, 4-chlorobenzoyl cyclopropane, 4-chlorobenzoylcyclopropane, methanone, 4-chlorophenyl cyclopropyl, 4-chlorophenylcyclopropylmethanone, pubchem16774, acmc-209nvc, cyclopropyl 4-chlorophenyl ketone
PubChem CID 81148
IUPAC-namn (4-chlorophenyl)-cyclopropylmethanone
LEDER C1CC1C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Smältpunkt 29°C to 31°C
Densitet 1.16
Kokpunkt 135°C to 137°C (10 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5718
Kvantitet 250 g
Beilstein 2044845
Formel vikt 180.63
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.