Läs mer
4-Chlorophenyl dichlorophosphate, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10327661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10327661 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10327661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216100050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Namnnotering 98+%
CAS 772-79-2
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Densitet 1.5080g/mL, 1.508
Kokpunkt 114.0°C to 116.0°C (1.0 mmHg)
Flampunkt 106°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H4Cl3O2P
Linjär formel Cl2P(O)OC6H4Cl
Brytningsindex 1.5380 to 1.5400
MDL-nummer MFCD00009705
Kvantitet 5 g
Synonym 4-chlorophenyl phosphorodichloridate, p-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenyl dichlorophosphate, 4-chlorophenylphosphorodichloridate, phosphorodichloridic acid, 4-chlorophenyl ester, 4-chlorophenylphosphoryl dichloride, acmc-1bjgo, cczmqygsxwzfki-uhfffaoysa, 4-chlorophenyl dichlorophosphinate, 4-chlorophenyl dichloridophosphate #
InChI-nyckel CCZMQYGSXWZFKI-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1OP(=O)(Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1-chloro-4-dichlorophosphoryloxybenzene
Molekylvikt (g/mol) 245.43
PubChem CID 69879
Formel vikt 245.43
Procent renhet 98+%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorophenyl dichlorophosphate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.