Läs mer
4-klorofenyldiklorfosfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphate |
| CAS | 772-79-2 |
| Molekylformel | C6H4Cl3O2P |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Chlorophenyl Dichlorophosphinate, 4-Chlorophenyl Phosphorodichloridate, p-Chlorophenyl Dichlorophosphate, p-Chlorophenyl Phosphorodichloridate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl3O2P/c7-5-1-3-6(4-2-5)11-12(8,9)10/h1-4H |
| LEDER | Clc1ccc(OP(=O)(Cl)Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-klor-4-diklorfosforyloxibensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.43 |
| Formel vikt | 243.9014 |