Läs mer
(4-Chlorophenyl)diphenylmethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Chlorophenyl)diphenylmethanol |
| CAS | 6922-89-0 |
| Molekylformel | C7 H5 N O5 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 4-Chloro-alpha,alpha-diphenyl-benzenemethanol, (p-Chlorophenyl)diphenyl-methanol, 4-Chloro-alpha,alpha-diphenylbenzenemethanol, 4-Chlorophenyl)diphenylcarbinol, NSC 20739 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(O)cc(n1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.118 |
| Formel vikt | 183.017 |