Läs mer
4-Klorofenylisocyanat, 98 %
Produktkod. 11489130
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489130 5 g 5g
11499130 25 g 25g
11409140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14966.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153,565 g/mol
4-klorofenylisocyanat används vid framställning av isotiocyanater. Arylisocyanater genomgår [2+2] cykloadditionsreaktioner med dihydrofuran för att ge bicykliskβ -laktamer i högt utbyte.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-klorofenylisocyanat används vid framställning av isotiocyanater. Arylisocyanater genomgår [2+2] cykloadditionsreaktioner med dihydrofuran för att ge bicykliska ß-laktamer i högt utbyte.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-12-1
Molekylformel C7H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 153.565
MDL-nummer MFCD00002024
InChI-nyckel ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC-namn 1-klor-4-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl isocyanate
Smältpunkt 29°C to 31°C
Densitet 1.2
Kvantitet 5 g
Odör Pungent
Brytningsindex 1.5618
UN-nummer UN2811
Beilstein 386235
Kokpunkt 203°C to 204°C
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 153.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.