missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Chlorophenyl isocyanate, 98%

Produktkod. p-3777937 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10215740

Brand: Thermo Scientific Acros 166560250

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 104-12-1 | C7H4ClNO | 153.57 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 104-12-1
Molekylformel C7H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 153.57
MDL-nummer MFCD00002024
InChI-nyckel ADAKRBAJFHTIEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorophenyl isocyanate, p-chlorophenyl isocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato, pcpi, 4-chloroisocyanatobenzene, para-chlorophenyl isocyanate, p-chlorfenylisokyanat, 4-chlorophenylisocyanate, isocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 1-chloro-4-isocyanato-benzene
PubChem CID 7693
IUPAC-namn 1-klor-4-isocyanatbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=O)Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl isocyanate
Smältpunkt 29.0°C to 31.0°C
CAS Min % 97.5
Färg Vitt till gult
CAS Max % 100.0
Densitet 1.2600g/mL, 1.26
Kokpunkt 203.0°C to 204.0°C
Kvantitet 25 g
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Kristallin fast
Brytningsindex 1.5618
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Linjär formel ClC6H4NCO
Beilstein 12, 616
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes in water
Formel vikt 153.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Chlorophenyl isocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4-Chlorophenyl isocyanate

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.