Läs mer
4-klorofenylisocyanat, TRC
Produktkod. 30366359
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30366359 5 g
1 options
Produktkod. 30366359 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3775955G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl Isocyanate
CAS 104-12-1
Molekylformel C7H4ClNO
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
LEDER Clc1ccc(cc1)N=C=O
IUPAC-namn 1-klor-4-isocyanatobensen
Molekylvikt (g/mol) 153.57