Läs mer
4-klorofenylisocyanat, TRC
Produktkod. 30350124
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30350124 100 g
1 options
Produktkod. 30350124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC377595100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl Isocyanate
CAS 104-12-1
Molekylformel C7H4ClNO
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Chloro-4-isocyanatobenzene, 1-Isocyanato-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-isocyanatobenzene, 4-Chloroisocyanatobenzene, NSC 76589, p-Chlorophenyl Isocyanate
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO/c8-6-1-3-7(4-2-6)9-5-10/h1-4H
LEDER Clc1ccc(cc1)N=C=O
IUPAC-namn 1-klor-4-isocyanatobensen
Molekylvikt (g/mol) 153.57