Läs mer
4-Chlorophenyl isothiocyanate, 98%
Produktkod. 11440603
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440603 100 g 100g
11420603 5 g 5g
11430603 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440603 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12693.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2131-55-7 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2131-55-7
Molekylformel C7H4ClNS
Molekylvikt (g/mol) 169.626
MDL-nummer MFCD00004810
InChI-nyckel MZZVFXMTZTVUFO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16480
IUPAC-namn 1-klor-4-isotiocyanatobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1N=C=S)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Chlorophenyl isothiocyanate
Smältpunkt 43°C to 46°C
Kvantitet 100 g
Odör Pungent
UN-nummer UN2923
Beilstein 471610
Synonym 4-chlorophenyl isothiocyanate, p-chlorophenyl isothiocyanate, 1-chloro-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-chloro-4-isothiocyanato, 4-chlorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid, p-chlorophenyl ester, 4-chlor-phenyl-isothiocyanat, isothiocyanic acid 4-chlorophenyl ester, isothiocyanic acid, 4-chlorophenyl ester, benzene,1-chloro-4-isothiocyanato
Kokpunkt 135°C to 136°C (24 mmHg)
Formel vikt 169.64
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.